Kluczowe dokumenty
8.00881
Sigma-Aldrich
Ethyl chloroformate
for synthesis
Synonim(y):
Ethyl chloroformate, Ethyl chlorocarbonate, Ethoxycarbonyl chloride, Chloroformic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
100 ML
252,00 zł
250 ML
296,00 zł
1 L
513,00 zł
25 L
5070,00 zł
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
252,00 zł
250 ML
296,00 zł
1 L
513,00 zł
25 L
5070,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.52
Beilstein:
385653
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Numer indeksu EC:
208-778-5
NACRES:
NA.22
bp:
93 °C (lit.)
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
gęstość pary
3.74 (vs air)
ciśnienie pary
3.42 psi ( 20 °C)
54 hPa ( 20 °C)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
450 °C
842 °F
siła działania
204 mg/kg LD50, oral (Rat)
7120 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
3.7-12.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395 (lit.)
bp
93 °C (lit.)
mp
-81 °C
−81 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 16 °C
gęstość
1.14 g/cm3 at 20 °C
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
CCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
Klucz InChI
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
for synthesis
Zastosowanie
Ethyl chloroformate for synthesis. CAS 541-41-3, EC Number 208-778-5, chemical formula ClCOOC₂H₅.
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.138 - 1.140Identity (IR)passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C