Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
270,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.9 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
540 °C
potency
1730 mg/kg LD50, oral (Rat), 4880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
bp
188-189 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
transition temp
flash point 69 °C
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
ClC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.240 - 1.245
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - | application(s) peptide synthesis |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥96.0% (acidimetric) | assay - | assay ≥95.0% (GC) |
| grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade synthesis grade |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 188-189 °C/1013 hPa | bp 103 °C/25 hPa | bp 93 °C (lit.) | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroformian fenylu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
156.2 °F - closed cup
flash_point_c
69 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8023530250 | 04022536372808 |