Przejdź do
8.52099
Fmoc-Lys(Dnp)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Lys(Dnp)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-2,4-dinitrophenyl-L-lysine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H26N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])NCCCC[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C27H26N4O8/c32-26(33)24(11-5-6-14-28-23-13-12-17(30(35)36)15-25(23)31(37)38)29-27(34)39-16-22-20-9-3-1-7-18(20)19-8-2-4-10-21(19)22/h1-4,7-10,12-13,15,22,24,28H,5-6,11,14,16H2,(H,29,34)(H,32,33)/t24-/m0/s1
InChI key
OENCMORJQAUAAJ-DEOSSOPVSA-N
General description
Zmodyfikowana pochodna lizyny do przygotowywania chromogenicznie znakowanych peptydów za pomocą Fmoc SPPS. Grupa Dnp jest preferowanym wygaszaczem do stosowania w połączeniu z fluoroforem Mca, co czyni ją niezwykle użytecznym narzędziem do syntezy substratów peptydowych wygaszanych fluorescencyjnie.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Chromogeniczne znakowanie syntetycznych peptydów
Analysis Note
Color (visual): slight yellow to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -13.5 - -10.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1239
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.521008.520968.52097
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
biotin
functional group
Fmoc
functional group
biotin
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥90.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥95.5% (HPLC), ≥97% (TLC)
assay
≥85.0% (HPLC), ≥95% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Pochodne chromogeniczne i fluorogeniczne są nieocenionymi narzędziami w biochemii, mającymi liczne zastosowania w enzymologii, chemii białek, immunologii i histochemii.
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852099000104027269089344
852099850004027269089351