Kluczowe dokumenty
907251
H-L-Photo-lysine HCl
≥98%
Synonim(y):
Abk, Aminokwas diazirynowy, Aminokwas fotosieciujący, Blok konstrukcyjny fotoprojektora, Chlorowodorek 3′-azibutylo-N-karbamoilo-lizyny, Chlorowodorek kwasu(S)-2-amino-6-((2-(3-metylo-3H-diazyryno-3-ylo)etoksy)karbonyloamino)heksanowego, Chlorowodorek kwasu(S)-2-amino-6-((2-(3H-diazyryno-3-ylo)propoksy)karbonyloamino)heksanowego, Photo-Lys
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
dostępność
available only in USA
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CCCCNC(=O)OCCC1(N=N1)C)C(=O)O
InChI
1S/C11H20N4O4/c1-11(14-15-11)5-7-19-10(18)13-6-3-2-4-8(12)9(16)17/h8H,2-7,12H2,1H3,(H,13,18)(H,16,17)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
LUCMNTLJAFTFDU-QMMMGPOBSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
Inne uwagi
Genetically Encoded 2-Aryl-5-carboxytetrazoles for Site-Selective Protein Photo-Cross-Linking</A
Ekspansja kodu genetycznego dla inżynierii kompleksów wielobiałkowych
Efektywny system dostarczania wirusów dla nienaturalnej mutagenezy aminokwasów w komórkach ssaków
Probing Protein-Protein Interactions with a Genetically Encoded Photo-crosslinking Amino Acid
Fishing for Drug Targets: A Focus on Diazirine Photoaffinity Probe Synthesis
Photo-affinity labeling (PAL) w proteomice chemicznej: przydatne narzędzie do badania interakcji białko-białko (PPI)
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)