Przejdź do
8.52097
Fmoc-Lys(biotyna)-OH
≥95% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Lys(biotin)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-biotinyl-L-lysine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H38N4O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.72
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
34058011
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Lys(biotyna)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥85.0% (HPLC), ≥95% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
biotin
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S1[C@H]([C@H]5NC(=O)N[C@H]5C1)CCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C31H38N4O6S/c36-27(15-6-5-14-26-28-25(18-42-26)33-30(39)35-28)32-16-8-7-13-24(29(37)38)34-31(40)41-17-23-21-11-3-1-9-19(21)20-10-2-4-12-22(20)23/h1-4,9-12,23-26,28H,5-8,13-18H2,(H,32,36)(H,34,40)(H,37,38)(H2,33,35,39)/t24-,25-,26-,28-/m0/s1
InChI key
OFIBQNGDYNGUEZ-OBXRUURASA-N
General description
Zmodyfikowana pochodna lizyny do przygotowywania peptydów znakowanych biotyną za pomocą Fmoc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Odczynniki biotynylacji do syntezy peptydów
Application
  • Informacje uzupełniające dla: Opisuje reakcję żywicy funkcjonalizowanej aminowo z aktywowanym HCTU Fmoc-Lys(biotyna)-OH w DMF w celu zainstalowania cząsteczki biotyny. Fmoc został zdeprotonowany o 20% (K Sapkota, JK Lucas, JW Faulkner, MF Lichte, YL Guo, tandf.figshare.com).
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 85.0 % (a/a)
Solubility (0,1 mmole in 1 ml NMP): clearly soluble
Water (K. F.): ≤ 3.0 %
This product can contain up to 10% DMF in order to assure an ideal solubility.
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1237
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.521008.520998.52041
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
biotin
functional group
biotin
functional group
Fmoc
functional group
amine
assay
≥85.0% (HPLC), ≥95% (TLC)
assay
≥90.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥97% (TLC), ≥97.5% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Peptydy znakowane biotyną znajdują zastosowanie w immunologii i histochemii do oczyszczania powinowactwa i lokalizacji receptorów.
Biotin-labelled peptides find applications in immunology and histochemistry for affinity purification and receptor localization.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852097850004027269089276
852097000104027269089269