Przejdź do
8.52096
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH
≥97% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H37N5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
619.71
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.5% (HPLC), ≥97% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CCCCNC(=O)c4ccc(cc4)N=Nc5ccc(cc5)N(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C36H37N5O5/c1-41(2)27-20-18-26(19-21-27)40-39-25-16-14-24(15-17-25)34(42)37-22-8-7-13-33(35(43)44)38-36(45)46-23-32-30-11-5-3-9-28(30)29-10-4-6-12-31(29)32/h3-6,9-12,14-21,32-33H,7-8,13,22-23H2,1-2H3,(H,37,42)(H,38,45)(H,43,44)/t33-/m0/s1
InChI key
FPOPWTDBGMLRNG-XIFFEERXSA-N
General description
Zmodyfikowana pochodna lizyny do otrzymywania chromogenicznie znakowanych peptydów metodą Fmoc SPPS. Grupa dabcylowa wygasza fluorescencję fluoroforów EDANS, Mca, TET, JOE, FAM, co czyni ją niezwykle użytecznym narzędziem do syntezy substratów peptydowych wygaszanych fluorescencyjnie.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Chromogeniczne znakowanie syntetycznych peptydów
Analysis Note
Color (visual): orange to red
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(157B)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1236
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.520998.520418.52100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95.5% (HPLC), ≥97% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥97% (TLC), ≥97.5% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
amine
functional group
biotin
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Pochodne chromogeniczne i fluorogeniczne są nieocenionymi narzędziami w biochemii, mającymi liczne zastosowania w enzymologii, chemii białek, immunologii i histochemii.
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852096000104027269089221
852096850004027269089238