Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4910,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 090,00 zł | ||
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 42 100,00 zł | ||
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 176 500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1220,00 zł
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥96% (TLC), ≥96.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[P](=O)(N(C)C)(N(C)C)Oc1ccc(cc1)CC(NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C28H32N3O6P/c1-30(2)38(35,31(3)4)37-20-15-13-19(14-16-20)17-26(27(32)33)29-28(34)36-18-25-23-11-7-5-9-21(23)22-10-6-8-12-24(22)25/h5-16,25-26H,17-18H2,1-4H3,(H,29,34)(H,32,33)
InChI key
WBUXJDYGAMFMPS-UHFFFAOYSA-N
General description
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] H. G. Chao, et al. (1995) J. Org. Chem., 60, 7710.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 93.0 %
Water (K. F.): ≤ 4.5 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group sulfonic acid | functional group Fmoc |
| assay ≥93.0% (acidimetric), ≥96.0% (HPLC), ≥96% (TLC) | assay ≥85.0% (acidimetric), ≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8520900005 | 04027269089016 |
| 8520900001 | 04027269089009 |
| 8520909999 | 04027269089023 |