Przejdź do
8.52347
Fmoc-Tyr(SO3nP)-OH
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Tyr(SO3nP)-OH, N-Fmoc-O-(2,2 dimethylpropylsulfo)-L-tyrosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
27 940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
104 460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H31NO8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
553.62
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Tyr(SO3nP)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
sulfonic acid
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Nowa pochodna do syntezy peptydów zawierających sulfotyrozynę metodą Fmoc SPPS. Siarczanowa grupa neopentylowa jest stabilna wobec TFA, a tym samym chroni resztę sulfotyrozyny przed degradacją podczas reakcji rozszczepiania, ale jest łatwo rozszczepiana po rozszczepieniu przez traktowanie peptydu wodnym octanem amonu [1].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przewodnik po wyborze ortogonalnie chronionych bloków budulcowych dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] L. S. Simpson & T. S. Widlanski (2006) J. Am. Chem. Soc., 128, 1605.
[ 2] L. S. Simpson, et al. (2009) Chemistry & Biology, 16, 153.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (DC(BAW0)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 4 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.523738.520908.52058
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥96% (TLC), ≥96.0% (HPLC)
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
functional group
sulfonic acid
functional group
thiol
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
We provide an overview of our available reagents, together with recommendations and details of their use for synthesis of peptides containing post-translationally modified amino acids.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852347000504027269255930
852347000104027269255923