Merck
8.52058
Fmoc-Tyr(PO₃H₂)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Tyr(PO₃H₂)-OH, N-α-Fmoc-O-phospho-L-tyrosine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H22NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
483.41
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[P](=O)(Oc1ccc(cc1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C24H22NO8P/c26-23(27)22(13-15-9-11-16(12-10-15)33-34(29,30)31)25-24(28)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,25,28)(H,26,27)(H2,29,30,31)/t22-/m0/s1
InChI key
AMXUJIHSMANWDW-QFIPXVFZSA-N
General description
Przydatna pochodna do syntezy peptydów fosfotyrozynowych [1,2,3,4,5,67] metodą Fmoc SPPS. Tworzenie pirofosforanu odnotowano w peptydach zawierających sąsiadujące reszty Tyr(PO3H2) [4,5]. Dokonano oceny optymalnych warunków sprzęgania dla wprowadzenia tej reszty [6].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] E. A. Ottinger, et al. (1993) Biochemistry, 32, 4354.
[2] E. A. Ottinger, et al. (1995) Int. J. Peptide Protein Res., 46, 346.
[3] F. Anjuere, et al. (1995) Anal. Biochem., 229, 61.
[4] C. Garcia-Echeverria (1995) Lett. Pept. Sci., 2, 93.
[5] R. M. Valerio, et al. (1995) Lett. Pept. Sci., 2, 33.
[ 6] C. Garcia-Echeverria (1996) Lett. Pept. Sci., 2, 369.
[7] L. F. Bonewald, et al. (1999) J. Peptide Res., 53, 161.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 95 %
Purity (TLC(0110)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1125
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Tyr(PO₃H₂)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852058000104027269087609
852058000504027269087616