Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł 907,50 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4860,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 16 880,00 zł | |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 23 170,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 38 530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
511.46
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
907,50 zł
Cena katalogowa1210,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O[C@H]([C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)C)(OCc1ccccc1)O
InChI
1S/C26H26NO8P/c1-17(35-36(31,32)34-15-18-9-3-2-4-10-18)24(25(28)29)27-26(30)33-16-23-21-13-7-5-11-19(21)20-12-6-8-14-22(20)23/h2-14,17,23-24H,15-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)(H,31,32)/t17-,24+/m0/s1
InChI key
HOFDVXHILSPFNS-BXKMTCNYSA-N
General description
An excellent building block for the preparation of phosphothreonine-containing peptides [1,2] by Fmoc SPPS. This derivative can be introduced using standard activation methods, such as PyBOP® and TBTU. The monoprotected phosphothreonine residue once incorporated is stable to piperidine. Using this reagent, even peptides containing multiple phosphorylation sites can be prepared efficiently by standard Fmoc SPPS methods [1].A paper describes the use of this derivative in the preparation of phospholamban [3], a 52 residue peptide containing both phosphoserine and phosphothreonine.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. White & J. Beythien in ′Innovations & Perspectives in Solid Phase Synthesis and Combinatorial Libraries, 4th International Symposium′, Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1996, pp. 557.
[2] T. Vorherr, et al. (1995) Bioorg. Med. Chem. Lett., 5, 2661.
[3] H. Schmid, et al., Poster 423 presented at the 15th American Peptide Symposium, Nashville, 1997.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. White & J. Beythien in ′Innovations & Perspectives in Solid Phase Synthesis and Combinatorial Libraries, 4th International Symposium′, Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1996, pp. 557.
[2] T. Vorherr, et al. (1995) Bioorg. Med. Chem. Lett., 5, 2661.
[3] H. Schmid, et al., Poster 423 presented at the 15th American Peptide Symposium, Nashville, 1997.
Application
- Development of highly selective 1, 2, 3-triazole-containing peptidic Polo-like kinase 1 Polo-box domain-binding inhibitors: This study explores the synthesis of inhibitors using Fmoc-Thr(PO(OBzl)OH)-OH among other amino acids, showcasing its utility in developing targeted cancer therapies (Zhao et al., 2019).
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -6.5 - -3.5 °
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -6.5 - -3.5 °
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1155
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?