Przejdź do
8.51036
Fmoc-NH-(PEG)₄-COOH (19 atomów)
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-NH-(PEG)₄-COOH (19 atoms), Fmoc-18-amino-4,7,10,13,16-pentaoxaoctadecanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3050,00 zł
2287,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H37NO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
531.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
2287,50 zł
Cena katalogowa3050,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
form
oil
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C28H37NO9/c30-27(31)9-11-33-13-15-35-17-19-37-20-18-36-16-14-34-12-10-29-28(32)38-21-26-24-7-3-1-5-22(24)23-6-2-4-8-25(23)26/h1-8,26H,9-21H2,(H,29,32)(H,30,31)
InChI key
TWQTXZPTZPOEEB-UHFFFAOYSA-N
General description
19-atomowa przekładka aminokwasowa PEG. Może być wprowadzony przy użyciu standardowych protokołów Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): pale yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 530.2 - 532.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0200
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.510388.510358.51034
form
oil
form
oil
form
oil
form
solid
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
assay
≥93.0% (HPLC), ≥95% (TLC)
assay
≥97.5% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851036000104027269082147