Przejdź do
8.51034
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (13 atomów)
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (13 atoms), Fmoc-12-amino-4,7,10-trioxadodecanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H29NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
443.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H29NO7/c26-23(27)9-11-29-13-15-31-16-14-30-12-10-25-24(28)32-17-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-8,22H,9-17H2,(H,25,28)(H,26,27)
InChI key
CHIDDYZONKDHLG-UHFFFAOYSA-N
General description
13-atomowa przekładka aminokwasowa PEG. Może być wprowadzony przy użyciu standardowych protokołów Fmoc SPPS
Application
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (13 atomów) Novabiochem®. CAS 867062-95-1, masa molowa 443,5 g/mol.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to light beige
Appearance (visual): powder or oil
Identity (LC-MS): 442.5 - 444.5
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
The product may be a white powder or a transparent glass-like solid/oil
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0198
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
851036851035851038
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
form
solid
form
oil
form
oil
form
oil
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.5% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥93.0% (HPLC), ≥95% (TLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)