Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3640,00 zł 2730,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H41NO10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
575.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
2730,00 zł
Cena katalogowa3640,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atomy), Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥93.0% (HPLC), ≥95% (TLC)
form
oil
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C30H41NO10/c32-29(33)9-11-35-13-15-37-17-19-39-21-22-40-20-18-38-16-14-36-12-10-31-30(34)41-23-28-26-7-3-1-5-24(26)25-6-2-4-8-27(25)28/h1-8,28H,9-23H2,(H,31,34)(H,32,33)
InChI key
HEGZERUHBVYZPH-UHFFFAOYSA-N
General description
22-atomowa przekładka aminokwasowa PEG. Może być wprowadzony przy użyciu standardowych protokołów Fmoc SPPS
Application
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atomy) Novabiochem®. CAS 882847-34-9, masa molowa 575,61 g/mol.
Analysis Note
Color (visual): colourless to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0204
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?