Przejdź do
8.51035
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atomów)
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms), Fmoc-15-amino-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H33NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
487.54
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
MDL number:
2630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atomów), Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97.5% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
oil
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H33NO8/c28-25(29)9-11-31-13-15-33-17-18-34-16-14-32-12-10-27-26(30)35-19-24-22-7-3-1-5-20(22)21-6-2-4-8-23(21)24/h1-8,24H,9-19H2,(H,27,30)(H,28,29)
InChI key
NUHRPLKTAAVHCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
16-atomowa przekładka aminokwasowa PEG. Może być wprowadzony przy użyciu standardowych protokołów Fmoc SPPS
Application
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atomów) Novabiochem®. CAS 557756-85-1, masa molowa 487,55 g/mol.
Analysis Note
Colour (visual): colorless to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 486.2 - 488.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0199
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.510368.510348.51038
form
oil
form
oil
form
solid
form
oil
assay
≥97.5% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥93.0% (HPLC), ≥95% (TLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851035000104027269082116