Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 177,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 539,00 zł 404,25 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3930,00 zł 2947,50 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 16 030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
177,00 zł
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: fluorescent-labelling reagent
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C3(c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O)c2c(cc(cc2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
InChI key
NJYVEMPWNAYQQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Chromogeniczne znakowanie syntetycznych peptydów
Referencje literaturowe
[1] R. Fischer, et al. (2003) Bioconjugate Chem., 14, 653.
Application
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC) | assay ≥95% (TLC), ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line BioReagent | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-karboksyfluoresceina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Pochodne chromogeniczne i fluorogeniczne są nieocenionymi narzędziami w biochemii, mającymi liczne zastosowania w enzymologii, chemii białek, immunologii i histochemii.
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8510250001 | 04027269178659 |
| 8510258100 | 04027269081744 |
| 8510258025 | 04027269081737 |