Przejdź do
C0662
6-Carboxyfluorescein
~97% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
6-FAM, FLUOS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
967,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H12O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.32
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
54341
967,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
6-Carboxyfluorescein, ≥96% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
dark yellow to dark orange
mp
>300 °C (lit.)
solubility
0.1 M NaOH: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
λmax
492 nm at 0.1 N in NaOH
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm (pH 8.0)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
InChI key
BZTDTCNHAFUJOG-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Carboxyfluorescein has been used to check the plasma membrane integrity in sperm cells.
Fluorescent dye.
Biochem/physiol Actions
6-Carboxyfluorescein diacetate is a membrane permeable compound. It can be hydrolysed by intracellular esterases to form a membrane impermeable bright green fluorescent molecule, 6-carboxyfluorescein.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C5041D053121877
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm (pH 8.0)
fluorescence
-
fluorescence
λex 495 nm; λem 516 nm
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
color
dark yellow to dark orange
color
white to yellow
color
yellow to orange
color
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
solubility
0.1 M NaOH: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Carboxyfluorescein
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)