Przejdź do
8.51072
6-karboksyfluoresceina
Novabiochem®
Synonim(y):
6-Carboxyfluorescein, 6-FAM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
212,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
442,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H12O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.32
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
MDL number:
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: fluorescent-labelling reagent
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C3(c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O)c2c(ccc(c2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
InChI key
BZTDTCNHAFUJOG-UHFFFAOYSA-N
General description
Ten barwnik fluorescencyjny o wysokiej czystości(λem494nm, λex 518 nm) jest dostarczany jako pojedynczy izomer, co zapewnia wytwarzanie znakowanych produktów o określonej strukturze chemicznej, a także znacznie upraszcza oczyszczanie i charakteryzację. FAM powinien być wprowadzony jako ostatni etap syntezy, aby uniknąć tworzenia się produktów ubocznych, lub zabezpieczony przez tritylację przed acylowaniem lub obróbką hydrazyną [1].
Referencje literaturowe
[1] R. Fischer, et al. (2003) Bioconjugate Chem., 14, 653.
Analysis Note
Color (visual): yellow to orange
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0113
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.51025C066286826
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
≥96% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
assay
≥95% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
BioReagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-karboksyfluoresceina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)