Przejdź do
86826
5-Carboxyfluorescein
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
5-FAM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
390,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H12O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.32
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
57037
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
InChI key
NJYVEMPWNAYQQN-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Carboxyfluorescein, also known as 5-FAM, is a green fluorescent product. It is derived from cleavage of 5-Carboxyfluorescein diacetate by intracellular esterases. In viable cells, the fluorescent molecule is impermeable to the cellular membrane.
Application
5-Carboxyfluorescein has been used as a payload to study leakage phenomena on sesame (Sesamum indicum L.) and coconut (Cocos nucifera L.) liposomes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Derivative of fluorescein giving stable derivative upon conjugation with biopolymers[1][2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.510258.51072C0662
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm (pH 8.0)
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble, DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
0.1 M NaOH: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥95% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Carboxyfluorescein
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)