Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 874,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3500,00 zł 2625,00 zł |
Informacje o tej pozycji
874,00 zł
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C10H14O3/c1-6(11)9-7(12)4-10(2,3)5-8(9)13/h12H,4-5H2,1-3H3
InChI key
DIJDAMFZOHSRID-UHFFFAOYSA-N
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Przewodnik wyboru ortogonalnie chronionych bloków budulcowych dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] B. W. Bycroft, et al. (1993) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 778.
[2] I. A. Nash, et al. (1996) Tetrahedron Lett., 37, 2625.
[3] F. Berst, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 6649.
[4] A. N. Acharaya, et al. (2001) J. Comb. Chem., 3, 612.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC(012A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥90.0% (acidimetric), ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC) | assay ≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c