Przejdź do
8.52064
Fmoc-(FmocHmb)Gly-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-(FmocHmb)Gly-OH, N-α-Fmoc-N-α-(2-Fmoc-oxy-4-methoxybenzyl)-glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7150,00 zł
5362,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
22 640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H33NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
655.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(Cc4c(cc(cc4)OC)OC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)(CC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI key
FUNVZXPLIIKRSY-UHFFFAOYSA-N
General description
Hmb protection of amide bonds has been shown to inhibit aggregation of "difficult" peptides by Fmoc SPPS, thereby leading to products of increased purity [1,2,3,4,5,6]. Retention of Hmb groups on the cleaved peptide can greatly improve the solubility of protected peptide fragments [7, 8] and otherwise intractable sequences [9,10,11]. Furthermore, using a Hmb-protected derivative for incorporation of the residue linked to the carboxyl group of Asp or Asn residues has been found to suppress formation of aspartimide and piperidide related by-products [12,13,14]. For a comparison of the efficiency of Hmb and pseudoprolines in preventing aggregation, see [15].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] T. Johnson, et al. (1993) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 369.
[2] C. Hyde, et al. (1994) Int. J. Peptide Protein Res., 43, 431.
[3] L. C. Packman, et al. (1994) Pept. Res., 7, 125.
[4] T. Johnson, et al. (1994) Tetrahedron Lett., 35, 463.
[5] R. G. Simmonds (1996) Int. J. Peptide Protein Res., 47, 36.
[6] T. Johnson, et al. (1995) Lett. Pept. Sci., 1, 11.
[7] M. Quibell, et al. (1995) J. Am. Chem. Soc., 117, 11656.
[8] M. Quibell, et al. (1996) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1227.
[9] M. Quibell, et al. (1994) Tetrahedron Lett., 35, 2237.
[10] M. Quibell, et al. (1994) J. Org. Chem., 59, 1745.
[11] M. Quibell, et al. (1995) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2019.
[12] M. Quibell, et al. (1994) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2343.
[13] L. C. Packman (1995) Tetrahedron Lett., 36, 7523.
[14] J. Offer, et al. (1996) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 175.
[15] W. R. Sampson, et al. (1999) J. Peptide Sci., 5, 403.
Application
  • Advances in Fmoc solid‐phase peptide synthesis: An overview of recent advancements in Fmoc-SPPS, including the use of specialized Fmoc-amino acids like Fmoc-(FmocHmb)Gly-OH to improve synthesis efficiency and outcomes (J Offer et al., 2016).
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1135
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.520688.520608.52061
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥95% (TLC), ≥96.0% (HPLC)
functional group
Fmoc
functional group
Boc, amine
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)