Przejdź do
8.52057
Fmoc-Lys(Dde)-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Lys(Dde)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)ethyl-L-lysine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4020,00 zł
3015,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4910,00 zł
3682,50 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
27 400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H36N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
532.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Lys(Dde)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
80 °C (decomposes)
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C31H36N2O6/c1-19(28-26(34)16-31(2,3)17-27(28)35)32-15-9-8-14-25(29(36)37)33-30(38)39-18-24-22-12-6-4-10-20(22)21-11-5-7-13-23(21)24/h4-7,10-13,24-25,34H,8-9,14-18H2,1-3H3,(H,33,38)(H,36,37)/t25-/m0/s1
InChI key
AOHSSQNORWQENF-VWLOTQADSA-N
General description
Quasi-ortogonalnie chroniona pochodna Lys dla Fmoc SPPS. Grupa Fmoc może być usunięta selektywnie przez traktowanie piperydyną; grupa Dde jest rozszczepiana 2% hydrazyną w DMF [1]. Podczas usuwania Dde w obecności grup ochronnych opartych na allilu, alkohol allilowy powinien być zawarty w roztworze deprotekcyjnym, aby zapobiec redukcji grupy allilowej [2].Lys(Dde) został wykorzystany w następujących zastosowaniach: synteza rozgałęzionych peptydów [1] i peptydów di-epitopowych [3]; przygotowanie cząsteczek rdzenia MAP i lipo-MAP [4,5]; konstrukcja cyklicznych peptydów [6], cząsteczek TASP [7], szablonów dla chemii kombinatorycznej [8] i syntetycznych białek [9]; przygotowanie peptydów modyfikowanych w łańcuchu bocznym lizyny [10,11,12,13,14].Stwierdzono, że Dde może migrować z łańcucha bocznego Lys do niezabezpieczonego łańcucha bocznego innej reszty Lys [15] oraz z grupy β-aminowej do grupy α-aminowej Dpr [16]. W pierwszym przypadku, problem ten można przezwyciężyć stosując Fmoc-Lys(ivDde)-OH (852082) lub DBU/DMF (2:98) do usunięcia grupy Fmoc [15,17]. Pełna ortogonalność Dde z Fmoc została ostatnio wykazana, gdy hydroksyloamina jest używana do usuwania Dde [18].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły usuwania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] B. W. Bycroft, et al. (1993) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 778.
[2 ] B. Rohwedder, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 1175.
[3] N. Ahlborg (1995) J. Immun. Meth., 179, 269.
[4] B. W. Bycroft, et al. in ′Peptides, Chemistry, Structure & Biology, Proc. 13th American peptide Symposium′, R. S. Hodges & J. A. Smith (Eds), ESCOM, Leiden, 1994, pp. 727.
[5] J. Mack, et al. (2001) J. Peptide Sci., 7, 338.
[6 ] G. B. Bloomberg, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34, 4709.
[7 ] P. Dumy, et al. (1995) Tetrahedron Lett., 36, 1255.
[8] J. Eichler, et al. (1994) Pept. Res., 7, 300.
[9 ] C. G. Fields, et al. (1993) Biopolymers, 33, 1695.
[10] H. F. Brugghe, et al. (1994) Int. J. Peptide Protein Res., 43, 166.
[ 11] P. Hoogerhout, et al. (1995) Infection & Immunity, 63, 3473.
[12] D. Lelievre, et al. (1995) Tetrahedron Lett., 36, 9317.
[ 13 ] P. Hoogerhout, et al. (1999) J. Peptide Res., 54, 436.
[ 14 ] P.J. Conolly, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 5187.
[15 ] K. Augustyns, et al. (1998) J. Peptide Res., 51, 127.
[16] A . Srinivasan, et al., Poster 111 zaprezentowany na 15th American Peptide Symposium, Nashville, 1997.
[17] S. Peluso, et al. (1999) J. Org. Chem., 64, 7114.
[18] J. J. Diaz-Mochón, et al. (2004) Org. Lett., 6, 1127.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1121
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)