Przejdź do
8.52111
Fmoc-Lys(Me)₂-OH HCl
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Lys(Me)₂-OH HCl, N-α-Fmoc-N-ε-dimethyl-N-L-lysine · hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
885,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
1582,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H28N2O4 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.48 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
885,00 zł
Cena katalogowa1180,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Lys(Me)₂-OH HCl, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Cl.N([C@@H](CCCCN(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H28N2O4.ClH/c1-25(2)14-8-7-13-21(22(26)27)24-23(28)29-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20;/h3-6,9-12,20-21H,7-8,13-15H2,1-2H3,(H,24,28)(H,26,27);1H/t21-;/m0./s1
InChI key
SJFAFKDBWNFBCC-BOXHHOBZSA-N
General description
Nowa pochodna do wprowadzania dimetylo-lizyny podczas Fmoc SPPS. Ref [1] zawiera metody i protokoły syntezy tablic peptydów związanych z histonami zawierających metylowane reszty argininy i lizyny.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przezwyciężanie agregacji w Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] S. Rothbart, et al. (2012) Methods Enzymol., 512, 107.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Acetate (IC): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1269
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
852112852106852065
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)