Przejdź do
8.51004
BOP
Benzotriazole-1-yl-oxy-tris-(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate Novabiochem®
Synonim(y):
BOP, Benzotriazole-1-yl-oxy-tris-(dimethylamino)-phosphoniumhexafluorophosphate, Castro′s Reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
471,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
1177,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22N6OP · F6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.28
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
260-279-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder
471,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
138-145 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[P](=[N+](C)C)(N(C)C)(N(C)C)O[n]1nnc2c1cccc2
InChI
1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
InChI key
MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
General description
Odczynnik sprzęgający peptydy, który hamuje enancjomeryzację [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]. Redukcja kwasów karboksylowych aktywowanych BOP zapewnia łatwą drogę do alkoholi [16]. Novabiochem® zaleca zastąpienie BOP przez PyBOP (dla PyBOP patrz 851009). Produkcja BOP, a także jego wykorzystanie, wiąże się z użyciem lub tworzeniem heksametylofosfotriamidu, którego rakotwórczość i toksyczność dla układu oddechowego były przedmiotem licznych raportów.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Przewodnik po wyborze odczynników sprzęgających Referencje literaturowe
[1] B. Castro, et al. (1975) Tetrahedron Lett., 16, 1219.
[ 2 ] B. Castro, et al. (1976) Synthesis, 751.
[ 3] B. Castro, et al. (1977) Synthesis, 413.
[ 4] B. Castro, et al. (1977) J. Chem. Res. (S), 182.
[ 5 ] P. Rivaille, et al. (1980) Tetrahedron, 36, 3413.
[ 6] D. L. Nguyen, et al. (1985) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1025.
[ 7] D. L. Nguyen, et al. (1987) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1915.
[ 8] A. Fournier, et al. (1988) Int. J. Peptide Protein Res., 31, 86 i 231.
[ 9] J.-P. Briand, et al. (1989) Pept. Res., 2, 381.
[ 10] A. Fournier, et al. (1989) Int. J. Peptide Protein Res., 33, 133.
[ 11] D. L. Nguyen, et al. (1989) Biochem. Biophys. Res. Commun., 162, 1425.
[ 12] W. K. Rule, et al. in ′Peptides 1988, Proc. 20th European Peptide Symposium′, G. Jung & E. Bayer (Eds), Walter de Gruyter, Berlin, 1989, pp. 238.
[ 13] M. Forest, et al. (1990) Int. J. Peptide Protein Res., 35, 89.
[ 14] R. Seyer, et al. (1990) Int. J. Peptide Protein Res., 35, 465.
[ 15] H. Gausepohl, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 2nd International Symposium′, R. Epton (Eds), Intercept UK Ltd., Andover, 1993, pp. 387.
[ 16] R. P. McGeary (1998) Tetrahedron Lett., 39, 3319.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (0.6 mmole in 1 ml DMF): clearly soluble
Other Notes
Zastępuje: 01-62-0001
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.510098.5101012805
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Odczynniki sprzęgające Novabiochem® do aktywacji in situ szybko reagują i są kompatybilne z różnymi aminokwasami.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851004002504027269080846
851004010004027269080853