Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 657,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5510,00 zł | ||
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9390,00 zł | ||
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 37 770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
mp
140-155 °C
application(s)
peptide synthesis
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[P+](N5CCCC5)(N4CCCC4)(N3CCCC3)O[n]1nnc2c1cccc2
InChI
1S/C18H28N6OP/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2/q+1
InChI key
WGNZRLMOMHJUSP-UHFFFAOYSA-N
General description
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] J. Martinez, et al. (1985) J. Med. Chem., 28, 1874.
[2] J. Coste, et al. (1990) Tetrahedron Lett., 31, 205.
[3] G. B. Fields, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 1st International Symposium′, R. Epton (Eds), SPCC UK Ltd., Birmingham, 1990, pp. 241.
[4] T. Høeg-Jensen, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 7617.
[5] R. von Eggelkraut-Gottanka, et al. (2003) Tetrahedron Lett., 44, 3551.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (TLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 140-155 °C | mp - | mp 138-145 °C | mp ~150 °C, 154-156 °C (dec.) (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Odczynniki sprzęgające Novabiochem® do aktywacji in situ szybko reagują i są kompatybilne z różnymi aminokwasami.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8510090100 | 04027269081096 |
| 8510090025 | 04027269081089 |
| 8510095000 | 04027269137878 |