Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 244,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 427,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł 997,50 zł |
Informacje o tej pozycji
244,00 zł
Nazwa produktu
(Benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, purum, ≥97.0% (TLC)
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
mp
~150 °C, 154-156 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](On2nnc3ccccc23)(N4CCCC4)N5CCCC5
InChI
1S/C18H28N6OP.F6P/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23;1-7(2,3,4,5)6/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2;/q+1;-1
InChI key
VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- As coupling reagent in the preparation strategies for peptide-oligonucleotide conjugates.[2]
- Synthesis of structured pure triacylglycerol (TAG) regioisomers.[1]
- As coupling reagent in the synthesis of a 3,5-pyrazolidinedione on soluble polyethylene glycol (PEG) polymer support.
- Synthesis of herceptin- nanoparticles.[3]
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder, crystals or chunks | form powder |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥97.0% (TLC) | assay 97% | assay 98% | assay ≥99.0% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp ~150 °C, 154-156 °C (dec.) (lit.) | mp >130 °C (dec.) (lit.) | mp 154-156 °C (dec.) (lit.) | mp 140-155 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?