Przejdź do
8.51010
PyBroP
Novabiochem®
Synonim(y):
PyBroP, Bromo-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24BrN3P · F6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.18
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
>100 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[P+](Br)(N3CCCC3)(N2CCCC2)N1CCCC1
InChI
1S/C12H24BrN3P.F6P/c13-17(14-7-1-2-8-14,15-9-3-4-10-15)16-11-5-6-12-16;1-7(2,3,4,5)6/h1-12H2;/q+1;-1
InChI key
CYKRMWNZYOIJCH-UHFFFAOYSA-N
General description
Doskonały odczynnik do szybkiego i skutecznego sprzęgania N-metyloaminokwasów z niską enancjomeryzacją oraz do innych krytycznych zastosowań [1,2,3,4,5,6,7,8]. Sprzęganie N-metyloaminokwasów jest trudne i zwykle daje tylko niskie lub umiarkowane wydajności produktów, które często są zanieczyszczone niepożądanymi diastereomerami. Wiele odczynników sprzęgających jest nieskutecznych lub niepraktycznych w użyciu: BOP i HOBt są często bezużyteczne; BOP-Cl, chlorek piwaloilu i Dpp-Cl wymagają długich czasów reakcji i wstępnej aktywacji w temperaturze 0°C. Do sprzęgania kwasu γ-aminoizomasłowego (Aib), PyBrOP® jest najbardziej skuteczny, gdy jest stosowany z dimetyloaminopirydyną (DMAP) [3].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Przewodnik wyboru odczynników sprzęgających
Referencje literaturowe
[1] J. Coste et al. Coste, et al. w ′Peptides, Chemistry, Structure & Biology, Proc. 11th American Peptide Symposium′, J. E. Rivier & G. R. Marshall (Eds), ESCOM, Leiden, 1990, pp. 900.
[2] J. Coste, et al. (1990) Tetrahedron Lett., 31, 669.
[3] J. Coste, et al. in ′Peptides 1990, Proc. 21st European Peptide Symposium′, E. Giralt & D. Andreu (Eds), ESCOM, Leiden, 1990, pp. 76.
[4] J. Coste, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 1967.
[5] P. W. Baures, et al. (1997) J. Peptide Res., 50, 1.
[6] T. Doi, et al. (1999) Synlett, 11, 1751.
[7] A. M. Boldi, et al. (2001) J. Comb. Chem., 3, 367.
[8] S. Gazal, et al. (2001) J. Peptide Res., 58, 527.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Other Notes
Zastępuje: 01-62-0017
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBroP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.512218.510098.51004
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
>100 °C
mp
-
mp
140-155 °C
mp
138-145 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
wgk
WGK 3
pictograms
CorrosionExclamation mark
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851010002504027269081133
851010010004027269081140
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?