Przejdź do
8.41424
tert-butylohydrochinon
for synthesis
Synonim(y):
tert-Butylhydroquinone, 2-tert.-Butyl-1,4-dihydroxybenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
188,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
717,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
217-752-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
457 °C
potency
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
295 °C/1013 hPa
mp
127-129 °C
transition temp
flash point 171 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
InChI key
BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 126 °C
Melting range (upper value): ≤ 129 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.217621082358.18213
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98%
assay
≥92.5% (GC)
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
solid
form
liquid
bp
295 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
29-31 °C/3 hPa
mp
127-129 °C
mp
212-218 °C
mp
98-100 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-butylohydrochinon
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841424010004022536639796
841424050004022536919874