Kluczowe dokumenty
8.21762
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
for synthesis
Synonim(y):
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Wybierz wielkość
250 G
205,00 zł
1 KG
771,00 zł
25 KG
7780,00 zł
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
205,00 zł
1 KG
771,00 zł
25 KG
7780,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
2,5-[CH3)3C]2C6H2-1,4-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
201-841-8
NACRES:
NA.22
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
temp. samozapłonu
420 °C
mp
212-218 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Oc1c(cc(c(c1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-13(2,3)9-7-12(16)10(8-11(9)15)14(4,5)6/h7-8,15-16H,1-6H3
Klucz InChI
JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Food Contact Material Study: Investigated the occurrence and application areas of 2,5-di-tert-butylhydroquinone in food contact materials, highlighting its use and safety implications (Pedersen & Cederberg, 2014).
  • Antibacterial and Anti-Biofilm Properties: Explored the potential use of DBHQ as an antibacterial and anti-biofilm agent against Staphylococcus aureus, suggesting new applications in medical and healthcare fields (Kim et al., 2022).
  • Cognitive Performance and Metabolomics: Investigated serum and CSF metabolites, including DBHQ, in stroke-free patients, offering insights into vascular risk factors and cognitive performance, relevant for neurological drug development (Peng et al., 2020).
  • Cellular Mechanism Study: Assessed the role of DBHQ in Ca2+ handling in cellular models, which could be critical for understanding cellular mechanisms in drug discovery and development (Liu et al., 2015).
  • Review on Food Additives: A narrative review highlighting the excessive use of DBHQ in food products and its potential health impacts, emphasizing the need for accurate monitoring and regulatory review (Khezerlou et al., 2022).
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 212 °C
Melting range (upper value): ≤ 218 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3