Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 548,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCH2COOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
Assay:
≥92.5% (GC)
Form:
liquid
548,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥92.5% (GC)
form
liquid
bp
29-31 °C/3 hPa
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4,7H2,1-3H3
InChI key
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 92.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.962
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.962
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥92.5% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| bp 29-31 °C/3 hPa | bp 95-97 °C/1013 hPa | bp - | bp 160-165 °C/20 hPa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C |
| form liquid | form liquid | form solid or liquid | form liquid |
| density 0.96 g/cm3 at 20 °C | density 0.87 g/cm3 at 20 °C | density - | density 0.88 g/cm3 at 25 °C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8182130006 | 04022536430393 |