Merck
108235
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylanthraquinone
98%
Synonim(y):
β- tert -Butylanthraquinone, 2-(1,1-Dimethylethyl)-9,10-anthracenedione, 2-tert -Butyl-9,10-anthraquinone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
solid
mp
98-100 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C18H16O2/c1-18(2,3)11-8-9-14-15(10-11)17(20)13-7-5-4-6-12(13)16(14)19/h4-10H,1-3H3
Klucz InChI
YTPSFXZMJKMUJE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polymerization of Methyl Methacrylate Photoinitiated by Anthraquinone and 2-tert-Butylanthraquinone
Ledwith, A., G. Ndaalio, and A. R. Taylor
Macromolecules, 8(1), 1-7 (1975)
Liquid chromatographic detection of cardiac glycosides, saccharides and hydrocortisone based on the photoreduction of 2-tert-butylanthraquinone
Gandelman, M. S.
Analytica Chimica Acta, 155, 159-171 (1983)