Przejdź do
8.41235
DL-Seryna
for synthesis
Synonim(y):
DL-Serine, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid, Ser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
382,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.09
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
206-130-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
382,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
mp
239 °C (decomposition)
density
1.537 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.149868.4156279710
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
239 °C (decomposition)
mp
-
mp
303 °C
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.537 g/cm3
density
1.293 g/cm3 at 18 °C
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Seryna
wgk
WGK 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841235010004022536630250