Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 434,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
434,00 zł
Nazwa produktu
O-Phospho-DL-serine, ≥98.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.5% free serine (TLC), ≤1% water
color
white to faint beige
SMILES string
NC(COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI key
BZQFBWGGLXLEPQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder | form powder or crystals | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| assay ≥98.0% (NT) | assay 98.5-101.0% | assay ≥99.5% (NT) | assay ≥96.0% (NT) |
| impurities ≤0.5% free serine (TLC), ≤1% water | impurities endotoxin, tested | impurities insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids | impurities - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| color white to faint beige | color white | color white | color white to faint brown |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?