Dokumenty
8.14986
Sigma-Aldrich
DL-Leucine
for synthesis
Synonim(y):
DL-Leucine, DL-2-Aminmo-4-methylvalerianic acid, DL-2-Aminmo-4-methylpentanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Numer indeksu EC:
206-328-2
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
powder
rozpuszczalność
7.97 g/L
gęstość
1.293 g/cm3 at 18 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Klucz InChI
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Sulfated ash: ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1