Merck
8.41562
DL-Norvaline
for synthesis
Synonim(y):
Kwas DL-2-aminowalerianowy, kwas DL-2-aminopentanowy
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
212-082-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
mp
303 °C
solubility
83.9 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(CCC)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Norvaline
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c