Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 562,00 zł |
Informacje o tej pozycji
562,00 zł
Quality Level
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
powder
mp
200-205 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])C[P](=O)(O)O
InChI
1S/CH6O6P2.2Na/c2-8(3,4)1-9(5,6)7;;/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RXSYPQBNTPQOTQ-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (acidimetric) | assay ≥99% | assay 99.0-101.0% (T) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form crystals | form crystals | form powder |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp 200-205 °C | mp 197-199 °C (lit.) | mp - | mp 197-199 °C (lit.), 201-205 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas metylenodifosfonowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8411240001 | 04022536628158 |