Przejdź do
M9508
Methylenediphosphonic acid
≥99%
Synonim(y):
MDP, Medronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
161,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2[P(O)(OH)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1708494
Assay:
≥99%
Form:
crystals
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
crystals
mp
197-199 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(O)(=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6O6P2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7)
InChI key
MBKDYNNUVRNNRF-UHFFFAOYSA-N
Application
Methylenediphosphonic acid can be used as a precursor in the synthesis of:
  • Mesoporous aluminum organophosphonate in the presence of alkyltrimethylammonium as a surfactant.
  • Tetraester of methylenediphosphonic acids which are used as metal ion extractants for actinides in all oxidation states.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
64255P0430M0240000
Medronic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0240000
Medronic acid
description
≥99%
description
for molecular studies & mass spectrometry
description
suitable for electrophoresis, ≥99%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
197-199 °C (lit.)
mp
201-205 °C, 197-199 °C (lit.)
mp
122 °C (lit.)
mp
197-199 °C (lit.)
form
crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylenediphosphonic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?