Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3840,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2[P(O)(OH)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.00
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1708494
Form:
powder
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
mp
197-199 °C (lit.), 201-205 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(O)(=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6O6P2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7)
InChI key
MBKDYNNUVRNNRF-UHFFFAOYSA-N
General description
MDP (Methylenediphosphonic acid) is a phosphonic analog of ATP.
Application
Suitable for
- preparation of analogs of natural di- and tri-phosphates
- mass spectrometry studies as analytical standard
- molecular studies related to inflammation
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| mp 197-199 °C (lit.), 201-205 °C | mp 197-199 °C (lit.) | mp 197-199 °C (lit.) | mp 200-205 °C |
| form powder | form crystals | form - | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylenediphosphonic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?