Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 111,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 317,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
111,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
assay
≥99% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
>400 °C
potency
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
288 °C (decomposes)
solubility
water: 10 g/L at 20 °C
density
1.485 g/cm3 at 25 °C
bulk density
620 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade ACS reagent | grade ACS reagent |
| assay ≥99% substance (anhydrous) basis (acidimetric) | assay - | assay 98.0-102.0% (ACS specification), 99% | assay ≥99.0-102.0% (acidimetric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form powder | form solid |
| solubility water: 10 g/L at 20 °C | solubility - | solubility - | solubility water: 10 g/L at 20 °C |
| pH 2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH 2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
121-57-3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8223389050 | 04027269136864 |
| 8223380100 | 04022536489711 |
| 8223381000 | 04022536489728 |