Przejdź do
8.22321
Phosphorus tribromide
for synthesis
Synonim(y):
Phosphorus tribromide, Phosphorus(III) bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
930,00 zł
6 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Br3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.69
UNSPSC Code:
12352307
EC Index Number:
232-178-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.9 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
refractive index
n20/589 1.6945
bp
173-175 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
density
2.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
P(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
InChI key
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Appearance of substance (visual): clear to light turbid
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.870 - 2.890
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.21026256536288462
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/589 1.6945
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.697 (lit.)
refractive index
n20/D 1.697 (lit.)
density
2.85 g/cm3 at 20 °C
density
2.82 g/cm3
density
2.88 g/mL at 20 °C (lit.)
density
2.88 g/mL at 20 °C (lit.)
mp
-40 °C
mp
55 °C
mp
−41.5 °C (lit.)
mp
−41.5 °C (lit.)
bp
173-175 °C/1013 hPa
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
bp
175 °C (lit.)
bp
175 °C (lit.)
form
liquid
form
crystals
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822321025004022536489056
822321600004022536769769
822321005004022536489049