Merck
256536
Sigma-Aldrich
Phosphorus tribromide
99%
Synonim(y):
Phosphorus(III) bromide
About This Item
Wzór liniowy:
PBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
99%
ciśnienie pary
0.27 psi ( 54 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.697 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
mp
−41.5 °C (lit.)
gęstość
2.88 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
Klucz InChI
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Phosphorus tribromide (PBr3) is commonly used in Hell-Volhard-Zelinsky halogenation for the α-bromination of carboxylic acids to form the corresponding acyl bromide. It is also useful for the conversion of primary and secondary alcohols to alkyl bromides.
Zastosowanie
Phosphorus tribromide may be used as a reagent:
  • In a novel protocol for synthesizing 7-ethoxy-1-(p-ethylphenoxy)-3,7-dimethyl-2-octene, a synthetic juvenile hormone mimic of trans,trans,cis-10,11-epoxy-7-ethyl-3,11-dimethyltrideca-2,6-dienoate.
  • To synthesize 1,2,3-diazaphosphinane, 1,2,3-thiazaphosphinine and 1,2-azaphosphole bearing a chromone ring.
  • To synthesize 1-Bromoundec-1-ene from 10-undecen-1-ol.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polymerized micelle-protected platinum clusters. Preparation and application to catalyst for visible light-induced hydrogen generation.
Toshima N, et al.
J. Macromol. Sci. Chem., 25(5-7), 669-686 (1988)
Organic Chemistry (2008)
Organic Chemistry (1988)
Organic Chemistry, 905-905 null
Phosphorus tribromide promoted allylic rearrangement of a tertiary vinyl carbinol. Stereochemistry of the reaction product and application to the synthesis of JH-25, a potent juvenile hormone mimic.
Babler JH
The Journal of Organic Chemistry, 41(7), 1262-1264 (1976)