Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 355,00 zł 301,75 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
301,75 zł
Cena katalogowa355,00 złZaoszczędź 15%vapor pressure
0.27 psi ( 54 °C)
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Halogenations
refractive index
n20/D 1.697 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
mp
−41.5 °C (lit.)
density
2.88 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
InChI key
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.99% trace metals basis | description 97% | description 99% | description 1.0 M in methylene chloride |
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay 97% | assay 99% | assay - |
| reaction suitability reaction type: Halogenations | reaction suitability reaction type: Halogenations | reaction suitability reaction type: Halogenations | reaction suitability reaction type: Halogenations |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp −41.5 °C (lit.) | mp −41.5 °C (lit.) | mp −41.5 °C (lit.) | mp - |
| density 2.88 g/mL at 20 °C (lit.) | density 2.88 g/mL at 20 °C (lit.) | density 2.88 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.488 g/mL at 25 °C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphorus tribromide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?