Kluczowe dokumenty
8.21026
Sigma-Aldrich
Phosphoryl bromide
for synthesis
Synonim(y):
Phosphoryl bromide, Phosphorus oxide tribromide, Phosphorus oxybromide
Wybierz wielkość
25 G
657,00 zł
100 G
1110,00 zł
1 KG
3670,00 zł
657,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
657,00 zł
100 G
1110,00 zł
1 KG
3670,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Br3OP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352307
Numer indeksu EC:
232-177-7
NACRES:
NA.22
657,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
crystals
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
55 °C
gęstość
2.82 g/cm3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[P](=O)(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br3OP/c1-5(2,3)4
Klucz InChI
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3