Przejdź do
8.22290
2-Naftol
for synthesis
Synonim(y):
2-hydroksynaftalina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
205-182-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
solid
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 hPa ( 30 °C)
Quality Level
assay
≥99% (GC)
form
solid
autoignition temp.
430 °C
potency
1960 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
294.8 °C/1013 hPa
mp
121.6 °C
transition temp
flash point 153 °C
solubility
1 g/L
density
1.27 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
InChI key
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 119 °C
Melting range (upper value): ≤ 122 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1301098.208698.14891
assay
≥99% (GC)
assay
98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
solubility
1 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
294.8 °C/1013 hPa
bp
285-286 °C (lit.)
bp
398 °C
bp
-
density
1.27 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
form
solid
form
powder or flakes
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Naftol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
307.4 °F - closed cup
flash_point_c
153 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822290100004022536487953
822290025004022536487946