Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 193,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 294,00 zł |
Informacje o tej pozycji
193,00 zł
vapor density
4.97 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 145.5 °C)
assay
98%
form
powder or flakes
bp
285-286 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
InChI key
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description BioXtra, ≥99.0% (GC) | description BioXtra, ≥99% |
| assay 98% | assay 99% | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder or flakes | form powder or flakes | form solid | form powder |
| vapor pressure 10 mmHg ( 145.5 °C) | vapor pressure 10 mmHg ( 145.5 °C) | vapor pressure 10 mmHg ( 145.5 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 94 °C) |
| vapor density 4.97 (vs air) | vapor density 4.97 (vs air) | vapor density 4.97 (vs air) | vapor density 4.5 (120 °C, vs air) |
| Gene Information human ... CYP1A2(1544) | Gene Information human ... CYP1A2(1544) | Gene Information human ... CYP1A2(1544) | Gene Information human ... CYP1A2(1544) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Naphthol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
307.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
153 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?