Key Documents
8.14891
Sigma-Aldrich
2-(2-Naphthoxy)-ethanol
≥98% (GC)
Synonim(y):
2-(2-Naphthoxy)-ethanol, 2-(2-Hydroxyethoxy)naphthalene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
202-228-8
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98% (GC)
Postać
solid
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H12O2/c13-7-8-14-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8H2
Klucz InChI
BQPBZDSDFCDSAO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
for synthesis
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3