Key Documents
8.20869
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl phenyl ketone
for synthesis
Synonim(y):
2-Naphthyl phenyl ketone, Phenyl 2-naphthyl ketone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.28
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
211-410-6
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
tw
398 °C
mp
80-82 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C17H12O/c18-17(14-7-2-1-3-8-14)16-11-10-13-6-4-5-9-15(13)12-16/h1-12H
Klucz InChI
SJNXJRVDSTZUFB-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3