Przejdź do
8.22255
Alkohol izoamylowy
EMPLURA®
Synonim(y):
Alkohol izopentylowy, 3-metylo-1-butanol, alkohol izoamylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
239,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
250-378-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Bp:
131 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
3.1 hPa ( 20 °C)
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
3.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
340 °C
expl. lim.
1.2-8 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.3% Water (Karl Fischer)
bp
131 °C/1013 hPa
mp
-117 °C
transition temp
flash point 43 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® to nasza niedroga alternatywa dla produktów o wysokiej czystości. EMPLURA oferuje gamę rozpuszczalników do wielu podstawowych zastosowań w branżach nieregulowanych oraz do mniej wymagających zastosowań, przygotowawczych prac laboratoryjnych i czyszczenia. Rozpuszczalniki EMPLURA zapewniają odpowiednie specyfikacje z najważniejszymi parametrami.
Packaging
8.22255.0521: 500ML, Minimalna ilość zamówienia: 20
Analysis Note
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.812
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.189691.00979W205710
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
≥98%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
340 °C
autoignition temp.
644 °F
autoignition temp.
644 °F
autoignition temp.
644 °F
expl. lim.
1.2-8 % (v/v)
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
vapor pressure
3.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol izoamylowy
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
flash_point_f
110.3 °F - closed cup
flash_point_c
43.5 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822255100004022536486390
822255250004022536486406