Przejdź do
8.22252
Acetyl chloride
for synthesis
Synonim(y):
Acetyl chloride, Acetic acid chloride, Acetoxy chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
108,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
231,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
280,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.50
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-865-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
108,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
320 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
390 °C (DIN 51794)
expl. lim.
7.3-19 % (v/v)
bp
52 °C/1013 hPa
mp
-112 °C
transition temp
flash point 5 °C
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)C
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
InChI key
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Acetyl chloride in nano-electrospray ionization: Acetyl chloride is utilized for consecutive-ionization of cholesterol in nano-electrospray mass spectrometry, enhancing lipid analysis capabilities (Foest et al., 2023).
  • Acetyl chloride in live-cell imaging: A study details the use of acetyl chloride in developing a coumarin-based fluorescent probe for ratiometric detection of hydrazine, applicable in live cell imaging (Qu et al., 2019).
  • Acetyl chloride in archaeological preservation: Acetyl chloride is applied in the chemical characterization of archaeological wood, providing insights into the conservation of historical artifacts (Zoia et al., 2017).
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 5°C/ 4°C): 1.127 - 1.129
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
009908.07066320129
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
-112 °C
mp
−112 °C (lit.)
mp
-12 °C
mp
−112 °C (lit.)
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
52 °C/1013 hPa
bp
52 °C (lit.)
bp
63-64 °C/1013 hPa
bp
52 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F
flash_point_c
5 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822252010004022536486253
822252100004022536486260
822252902504027269127541
822252901004027269050344
822252100204027269162405
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?