Przejdź do
00990
Acetyl chloride
≥99.0% (T), liquid, puriss. p.a.
Synonim(y):
Acetic acid chloride, Acetic chloride, Ethanoyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
194,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
367,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.50
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39050501
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-865-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605303
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
liquid
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acetyl chloride, puriss. p.a., ≥99.0% (T)
vapor density
2.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
11.69 psi ( 20 °C), 32.33 psi ( 55 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (T)
form
liquid
autoignition temp.
1353 °F
expl. lim.
19 %
refractive index
n20/D 1.389
bp
52 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.1 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.5 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
functional group
acyl chloride
SMILES string
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
InChI key
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetyl chloride (acyl chloride) is an acetylation reagent used in esterification and Friedel-Crafts acylation reactions.
Application
Acetyl chloride can be used as:
  • A degradation agent in the degradation of polyoxyethylene glycol monoalkyl ethers to determine the degree of ethoxylation using chromatography-mass spectrometry (MS).
  • A reagent with alcohols for the esterification of carboxylic acids, N-boc deprotection, and phosphoramide solvolysis reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.22252320129114189
assay
≥99.0% (T)
assay
-
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
−112 °C (lit.)
mp
-112 °C
mp
−112 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.389
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetyl chloride
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?