Przejdź do
8.07066
Chlorek oksalilu
for synthesis
Synonim(y):
Dichlorek kwasu szczawiowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
626,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2Cl2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.93
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-200-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
200 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
bp
63-64 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
transition temp
flash point >100 °C
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)C(=O)Cl
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
InChI key
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Łagodna deprotekcja grupy N-tert-butyloksykarbonylowej (N-Boc) przy użyciu chlorku oksalilu: W tym badaniu zbadano możliwości łagodnej deprotekcji chlorku oksalilu na substratach N-Boc, oferując potencjalną metodę wrażliwej syntezy chemicznej (N George, S Ofori, S Parkin, SG Awuah, 2020).
  • Katalizowana niklem wysoce selektywna karbonylacja redukcyjna z wykorzystaniem chlorku oksalu jako źródła karbonylu: Zademonstrowano zastosowanie chlorku oksalilu jako efektywnego źródła karbonylu w katalizowanej niklem karbonylacji redukcyjnej, podkreślając jego użyteczność w syntezie organicznej (J Wang, Y Yin, X He, QL Duan, R Bai, HW Shi, 2023).
  • Nowatorski i wysoce wydajny proces estryfikacji z wykorzystaniem tlenku trifenylofosfiny z chlorkiem oksalilu: Przedstawia nowatorski proces estryfikacji wykorzystujący chlorek oksalilu i tlenek trifenylofosfiny, który poprawia wydajność reakcji i produktywność w chemii organicznej (M Jia, L Jiang, F Niu, Y Zhang, 2018).
  • Dimetylosulfotlenek/chlorek oksalilu: Przydatny odczynnik do sulfenyloeteryfikacji: Omówiono zastosowanie mieszaniny sulfotlenku dimetylu/chlorku oksalilu w reakcjach sulfenyloeteryfikacji, zapewniając wgląd w zaawansowane techniki syntezy związków zawierających siarkę (Y Gao, S Cheng, T Zhang, R Ding, Y Liu, 2018).
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
A slight precipitate of oxalic acid is normal and does not affect the specified quality of the product.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.161448.182421.00495
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
bp
63-64 °C/1013 hPa
bp
-
bp
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
bp
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-12 °C
mp
189 °C (decomposition)
mp
98-100 °C
mp
98-100 °C
form
liquid
form
solid
form
solid
form
solid
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
density
1.9 g/cm3 at 20 °C
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek oksalilu
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - Water-react. 1
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
807066050004022536393698
807066010004022536393681
807066002504022536393674
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?